5-(Hydroxymethyl)-3-methylisoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR15967-1G OR15967-5G
APOSOR15967-1GEA 1090 DKK
APOSOR15967-1G APOSOR15967-5G
5-(Hydroxymethyl)-3-methylisoxazole
5-(Hydroxymethyl)-3-methylisoxazole
Formel: C₅H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09859210
CAS-nummer: 14716-89-3