2-(Pyridin-4-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15956-1G OR15956-250MG
APOSOR15956-1GEA 2260 DKK
APOSOR15956-1G APOSOR15956-250MG
2-(Pyridin-4-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
2-(Pyridin-4-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09863218
CAS-nummer: 259807-47-1