1-Methyl-1H-indole-7-sulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 7-(Chlorosulphonyl)-1-methyl-1H-indole
OR15945-250MG OR15945-1G
APOSOR15945-250MGEA 1900 DKK
APOSOR15945-250MG APOSOR15945-1G
1-Methyl-1H-indole-7-sulphonyl chloride 97%
1-Methyl-1H-indole-7-sulphonyl chloride
Formel: C₉H₈ClNO₂S
Smeltepunkt: 100…103 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09879958
CAS-nummer: 941716-95-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,III