4-[4-(3-Oxobutyl)phenoxy]benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR15758-10G OR15758-1G OR15758-5G
APOSOR15758-10GEA 4740 DKK
APOSOR15758-10G APOSOR15758-1G APOSOR15758-5G
4-[4-(3-Oxobutyl)phenoxy]benzonitrile
4-[4-(3-Oxobutyl)phenoxy]benzonitrile
Formel: C₁₇H₁₅NO₂
Molekylvægt: 265.307 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11035754
CAS-nummer: 189120-04-5