Methyl 1-phenylcyclobutane-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15757-1G OR15757-500MG OR15757-5G
APOSOR15757-1GEA 1160 DKK
APOSOR15757-1G APOSOR15757-500MG APOSOR15757-5G
Methyl 1-phenylcyclobutane-1-carboxylate
Methyl 1-phenylcyclobutane-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11035753
CAS-nummer: 58469-03-7