1-Methyl-1H-indole-6-boronic acid, pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15740-100MG OR15740-1G OR15740-250MG
APOSOR15740-100MGEA 186 DKK
APOSOR15740-100MG APOSOR15740-1G APOSOR15740-250MG
1-Methyl-1H-indole-6-boronic acid, pinacol ester
1-Methyl-1H-indole-6-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₅H₂₀BNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08690255
CAS-nummer: 884507-19-1