trans-4-Bromo-3-hydroxypiperidine, N-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
trans-4-Bromo-1-(tert-butoxycarbonyl)-3-hydroxypiperidine, tert-Butyl trans-4-bromo-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
OR15690-1G
OR15690-5G
APOSOR15690-1GEA
1730
DKK
APOSOR15690-1G
APOSOR15690-5G
trans-4-Bromo-3-hydroxypiperidine, N-BOC protected
trans-4-Bromo-3-hydroxypiperidine, N-BOC protected
Formel:
C₁₀H₁₈BrNO₃ Molekylvægt: 280.159 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04972247 CAS-nummer: 936250-36-1 |