6-Phenylpyridazin-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14968-250MG OR14968-100MG OR14968-1G
APOSOR14968-250MGEA 632 DKK
APOSOR14968-250MG APOSOR14968-100MG APOSOR14968-1G
6-Phenylpyridazin-3-amine
6-Phenylpyridazin-3-amine
Formel: C₁₀H₉N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234636
CAS-nummer: 14966-91-7