5-Methoxy-N-methyl-2-nitroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1494-1G OR1494-5G
APOSOR1494-1GEA 915 DKK
APOSOR1494-1G APOSOR1494-5G
5-Methoxy-N-methyl-2-nitroaniline 95%
5-Methoxy-N-methyl-2-nitroaniline
Formel: C₈H₁₀N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05865077
CAS-nummer: 69397-93-9