1-[(Thien-2-yl)methyl]piperidine-4-carboxaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Formyl-1-[(thien-2-yl)methyl]piperidine, 2-[(4-Formylpiperidin-1-yl)methyl]thiophene
OR14936-250MG OR14936-1G
APOSOR14936-250MGEA 818 DKK
APOSOR14936-250MG APOSOR14936-1G
1-[(Thien-2-yl)methyl]piperidine-4-carboxaldehyde 97%
1-[(Thien-2-yl)methyl]piperidine-4-carboxaldehyde
Formel: C₁₁H₁₅NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09879953
CAS-nummer: 926921-80-4
UN nummer: 2735
ADR: 8,III