(4S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14521-1G OR14521-10G OR14521-5G
APOSOR14521-1GEA 426 DKK
APOSOR14521-1G APOSOR14521-10G APOSOR14521-5G
(4S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione 97%
(4S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione
Formel: C₁₀H₁₁NS₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06658216
CAS-nummer: 171877-39-7