Methyl 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4-Dinitro-6-(methoxycarbonyl)phenol, Methyl 3,5-dinitrosalicylate
OR14438-1G OR14438-5G
APOSOR14438-1GEA 305 DKK
APOSOR14438-1G APOSOR14438-5G
Methyl 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoate
Methyl 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₆N₂O₇
Molekylvægt: 242.142 g/mol
Smeltepunkt: 125…127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017561
CAS-nummer: 22633-33-6