3-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1436-1G OR1436-250MG OR1436-5G
APOSOR1436-1GEA 1370 DKK
APOSOR1436-1G APOSOR1436-250MG APOSOR1436-5G
3-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine 97%
3-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine
Formel: C₁₂H₁₁NO
Smeltepunkt: 106…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116293
CAS-nummer: 217189-04-3