3',5-Dimethyl-3,5'-biisoxazole-4'-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylic acid
OR14356-1G OR14356-250MG
APOSOR14356-1GEA 2440 DKK
APOSOR14356-1G APOSOR14356-250MG
3',5-Dimethyl-3,5'-biisoxazole-4'-carboxylic acid 97%
3',5-Dimethyl-3,5'-biisoxazole-4'-carboxylic acid
Formel: C₉H₈N₂O₄
Molekylvægt: 208.171 g/mol
Smeltepunkt: 167 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01880302
CAS-nummer: 849066-63-3