4-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR1432-1G OR1432-250MG
APOSOR1432-1GEA 1530 DKK
APOSOR1432-1G APOSOR1432-250MG
4-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine 95+%
4-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine
Formel: C₁₂H₁₁NO
Smeltepunkt: 172…176 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114576
CAS-nummer: 217192-22-8