5-(Bromoacetyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-(Bromoacetyl)-1,4-benzodioxane, 2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)ethan-1-one
OR14245-1G OR14245-250MG
APOSOR14245-1GEA 2510 DKK
APOSOR14245-1G APOSOR14245-250MG
5-(Bromoacetyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
5-(Bromoacetyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Formel: C₁₀H₉BrO₃
Smeltepunkt: 70…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972617
CAS-nummer: 19815-97-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,III