5-(Bromoacetyl)-2-oxindole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-(2-Bromoethanoyl)-2-oxindole, 5-(Bromoacetyl)indolin-2-one, 5-(Bromoacetyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
OR1417-1G OR1417-250MG
APOSOR1417-1GEA 2360 DKK
APOSOR1417-1G APOSOR1417-250MG
5-(Bromoacetyl)-2-oxindole 97%
5-(Bromoacetyl)-2-oxindole
Formel: C₁₀H₈BrNO₂
Smeltepunkt: >225 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08690294
CAS-nummer: 105316-98-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III