Ethyl 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR14118-10G OR14118-1G OR14118-5G
APOSOR14118-10GEA 6710 DKK
APOSOR14118-10G APOSOR14118-1G APOSOR14118-5G
Ethyl 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
Ethyl 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
Formel: C₁₃H₁₃NO₃
Smeltepunkt: 85…87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00026849
CAS-nummer: 2017-87-0