3-Methylpyridine-2-acetamide oxime
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR14020-1G OR14020-5G
APOSOR14020-1GEA 317 DKK
APOSOR14020-1G APOSOR14020-5G
3-Methylpyridine-2-acetamide oxime
3-Methylpyridine-2-acetamide oxime
Formel: C₇H₉N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06200877
CAS-nummer: 690632-33-8