5-Methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR14014-1G OR14014-250MG
APOSOR14014-1GEA 2840 DKK
APOSOR14014-1G APOSOR14014-250MG
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Formel: C₉H₇ClO₂S₂
Smeltepunkt: 83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06200880
CAS-nummer: 90273-30-6
UN nummer: 2923
ADR: 8+6.1,III