[5-(Benzyloxy)-1H-indol-3-yl]acetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13727-1G OR13727-25G OR13727-5G
APOSOR13727-1GEA 262 DKK
APOSOR13727-1G APOSOR13727-25G APOSOR13727-5G
[5-(Benzyloxy)-1H-indol-3-yl]acetonitrile
[5-(Benzyloxy)-1H-indol-3-yl]acetonitrile
Formel: C₁₇H₁₄N₂O
Smeltepunkt: 76…80 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00022730
CAS-nummer: 2436-15-9