2,2,4-Trimethyl-1,4,2-oxazasilinane 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR13695-1G OR13695-5G
APOSOR13695-1GEA 861 DKK
APOSOR13695-1G APOSOR13695-5G
2,2,4-Trimethyl-1,4,2-oxazasilinane 99%
2,2,4-Trimethyl-1,4,2-oxazasilinane
Formel: C₆H₁₅NOSi
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09263699
CAS-nummer: 10196-49-3
UN nummer: 2924
ADR: 3+8,III