5-Phenylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR1361-1G OR1361-250MG
APOSOR1361-1GEA 3220 DKK
APOSOR1361-1G APOSOR1361-250MG
5-Phenylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
5-Phenylthiophene-2-sulphonyl chloride
Formel: C₁₀H₇ClO₂S₂
Smeltepunkt: 85…87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797460
CAS-nummer: 97272-02-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III