3-(Bromoacetyl)-4-methyl-1,2,5-oxadiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(Bromoacetyl)-4-methylfurazan, 2-Bromo-1-(4-methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)ethan-1-one
OR13483-1G OR13483-100MG OR13483-250MG
APOSOR13483-1GEA 4530 DKK
APOSOR13483-1G APOSOR13483-100MG APOSOR13483-250MG
3-(Bromoacetyl)-4-methyl-1,2,5-oxadiazole
3-(Bromoacetyl)-4-methyl-1,2,5-oxadiazole
Formel: C₅H₅BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00505140
CAS-nummer: 165066-97-7