2-Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 7-Carboxy-2-methylbenzo[d]oxazole, 7-Carboxy-2-methyl-1,3-benzoxazole
OR13439-100MG OR13439-1G OR13439-250MG
APOSOR13439-100MGEA 818 DKK
APOSOR13439-100MG APOSOR13439-1G APOSOR13439-250MG
2-Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylic acid
2-Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylic acid
Formel: C₉H₇NO₃
Molekylvægt: 177.157 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03308601
CAS-nummer: 52395-92-3