2-Bromo-1,5-dimethyl-1H-imidazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1343-1G OR1343-5G OR1343-100MG
APOSOR1343-1GEA 1590 DKK
APOSOR1343-1G APOSOR1343-5G APOSOR1343-100MG
2-Bromo-1,5-dimethyl-1H-imidazole 97%
2-Bromo-1,5-dimethyl-1H-imidazole
Formel: C₅H₇BrN₂
Smeltepunkt: 40…42 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06659902
CAS-nummer: 235426-31-0