1-(Aminomethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13424-100MG OR13424-1G OR13424-250MG
APOSOR13424-100MGEA 898 DKK
APOSOR13424-100MG APOSOR13424-1G APOSOR13424-250MG
1-(Aminomethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline dihydrochloride
1-(Aminomethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline dihydrochloride
Formel: C₁₀H₁₄N₂·2ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00227022
CAS-nummer: 140845-50-7