2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: [2-Oxo-2-(piperazin-1-yl)ethyl]benzene, 1-(Phenylacetyl)piperazine
OR13308-100MG OR13308-250MG
APOSOR13308-100MGEA 933 DKK
APOSOR13308-100MG APOSOR13308-250MG
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
Formel: C₁₂H₁₆N₂O
Kogepunkt: 190…191 °C (17 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01566912
CAS-nummer: 88372-33-2