N-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13180-1G OR13180-250MG
APOSOR13180-1GEA 197 DKK
APOSOR13180-1G APOSOR13180-250MG
N-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
N-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
Formel: C₈H₁₀N₂O₂·ClH
Smeltepunkt: 218…220 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06407995
CAS-nummer: 19499-60-6