1,3,5-Tri(phenylethynyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13103-1G OR13103-250MG OR13103-5G
APOSOR13103-1GEA 985 DKK
APOSOR13103-1G APOSOR13103-250MG APOSOR13103-5G
1,3,5-Tri(phenylethynyl)benzene
1,3,5-Tri(phenylethynyl)benzene
Formel: C₃₀H₁₈
Smeltepunkt: 141…147 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861404
CAS-nummer: 118688-56-5