2-(Pyridin-3-yl)piperazine trihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(Piperazin-2-yl)pyridine trihydrochloride
OR12885-250MG OR12885-1G
APOSOR12885-250MGEA 3220 DKK
APOSOR12885-250MG APOSOR12885-1G
2-(Pyridin-3-yl)piperazine trihydrochloride
2-(Pyridin-3-yl)piperazine trihydrochloride
Formel: C₉H₁₃N₃·3ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09702426
CAS-nummer: 1171887-03-8