2-Phenylpiperazine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Phenylpiperazine Dihydrochloride
OR12883-1G OR12883-5G
APOSOR12883-1GEA 589 DKK
APOSOR12883-1G APOSOR12883-5G
2-Phenylpiperazine dihydrochloride
2-Phenylpiperazine dihydrochloride
Formel: C₁₀H₁₄N₂·2ClH
Molekylvægt: 235.153 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840168
CAS-nummer: 872139-22-5