4-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12880-250MG OR12880-500MG
APOSOR12880-250MGEA 1570 DKK
APOSOR12880-250MG APOSOR12880-500MG
4-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride
4-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride
Formel: C₁₁H₁₆N₂·2ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840136
CAS-nummer: 1172465-66-5