4-(4-Methylbenzyl)piperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-[(Piperidin-4-yl)methyl]toluene hydrochloride
OR12875-1G OR12875-250MG
APOSOR12875-1GEA 2440 DKK
APOSOR12875-1G APOSOR12875-250MG
4-(4-Methylbenzyl)piperidine hydrochloride
4-(4-Methylbenzyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₉N·ClH
Molekylvægt: 225.758 g/mol
Smeltepunkt: 202…211 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840141
CAS-nummer: 165110-20-3