4-(4-Methoxybenzyl)piperidine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-[(Piperidin-4-yl)methyl]anisole hydrochloride
OR12871-1G OR12871-250MG OR12871-5G
APOSOR12871-1GEA 1490 DKK
APOSOR12871-1G APOSOR12871-250MG APOSOR12871-5G
4-(4-Methoxybenzyl)piperidine hydrochloride 95%
4-(4-Methoxybenzyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₉NO·ClH
Molekylvægt: 241.757 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840137
CAS-nummer: 37581-27-4