3-(2-Chlorophenyl)morpholine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-2-(morpholin-3-yl)benzene hydrochloride
OR12857-100MG OR12857-250MG
APOSOR12857-100MGEA 2840 DKK
APOSOR12857-100MG APOSOR12857-250MG
3-(2-Chlorophenyl)morpholine hydrochloride
3-(2-Chlorophenyl)morpholine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₂ClNO·ClH
Molekylvægt: 234.122 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840094
CAS-nummer: 1172507-31-1