2-Phenylmorpholine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (Morpholin-2-yl)benzene hydrochloride
OR12786-1G OR12786-5G OR12786-10G
APOSOR12786-1GEA 1080 DKK
APOSOR12786-1G APOSOR12786-5G APOSOR12786-10G
2-Phenylmorpholine hydrochloride
2-Phenylmorpholine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₃NO·ClH
Molekylvægt: 199.677 g/mol
Smeltepunkt: 148…151 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03869024
CAS-nummer: 23972-42-1