2-(2-Chlorophenyl)-2-phenylethanesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (2-Chlorobenzhydryl)methanesulphonyl chloride
OR12708-250MG OR12708-50MG
APOSOR12708-250MGEA 1830 DKK
APOSOR12708-250MG APOSOR12708-50MG
2-(2-Chlorophenyl)-2-phenylethanesulphonyl chloride
2-(2-Chlorophenyl)-2-phenylethanesulphonyl chloride
Formel: C₁₄H₁₂Cl₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631949
CAS-nummer: 885950-96-9
UN nummer: 1759
ADR: 8,III