5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12623-1G OR12623-250MG
APOSOR12623-1GEA 2430 DKK
APOSOR12623-1G APOSOR12623-250MG
5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₆N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10699178
CAS-nummer: 58364-97-9