N-Methyl-4-phenylbutylamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12593-1G OR12593-5G OR12593-10G
APOSOR12593-1GEA 1200 DKK
APOSOR12593-1G APOSOR12593-5G APOSOR12593-10G
N-Methyl-4-phenylbutylamine hydrochloride
N-Methyl-4-phenylbutylamine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₇N·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08445574
CAS-nummer: 148252-36-2