4-[(Methylamino)methyl]pyridine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR12591-1G OR12591-250MG
APOSOR12591-1GEA 1290 DKK
APOSOR12591-1G APOSOR12591-250MG
4-[(Methylamino)methyl]pyridine dihydrochloride
4-[(Methylamino)methyl]pyridine dihydrochloride
Formel: C₇H₁₀N₂·2ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840113
CAS-nummer: 128739-16-2
UN nummer: 3259
ADR: 8,III