3-(4-Methylphenoxy)benzenesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR12564-100MG OR12564-250MG
APOSOR12564-100MGEA 2270 DKK
APOSOR12564-100MG APOSOR12564-250MG
3-(4-Methylphenoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(4-Methylphenoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₁₃H₁₁ClO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02089489
CAS-nummer: 885950-86-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,III