3-(4-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR12560-100MG OR12560-250MG OR12560-1G
APOSOR12560-100MGEA 1690 DKK
APOSOR12560-100MG APOSOR12560-250MG APOSOR12560-1G
3-(4-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(4-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₁₂H₈Cl₂O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02089485
CAS-nummer: 501697-55-8
UN nummer: 1759
ADR: 8,III