3-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR12558-100MG
OR12558-1G
OR12558-250MG
APOSOR12558-100MGEA
741
DKK
APOSOR12558-100MG
APOSOR12558-1G
APOSOR12558-250MG
3-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
3-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₁₂H₉ClO₃S Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02089483 CAS-nummer: 252873-46-4 UN nummer: 3265 ADR: 8,III |