2,6-Dichloroquinoline-3-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2,6-Dichloroquinoline-3-carbaldehyde, 2,6-Dichloro-3-formyl-1-azanaphthalene, 2,6-Dichloro-3-formylquinoline
OR12545-1G
OR12545-250MG
OR12545-5G
APOSOR12545-1GEA
2380
DKK
APOSOR12545-1G
APOSOR12545-250MG
APOSOR12545-5G
2,6-Dichloroquinoline-3-carboxaldehyde
2,6-Dichloroquinoline-3-carboxaldehyde
Formel:
C₁₀H₅Cl₂NO Molekylvægt: 226.059 g/mol Smeltepunkt: 191…192 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06202347 CAS-nummer: 73568-41-9 |