2,6-Dichloroquinoline-3-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12545-1G OR12545-250MG OR12545-5G
APOSOR12545-1GEA 2380 DKK
APOSOR12545-1G APOSOR12545-250MG APOSOR12545-5G
2,6-Dichloroquinoline-3-carboxaldehyde
2,6-Dichloroquinoline-3-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₅Cl₂NO
Smeltepunkt: 191…192 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06202347
CAS-nummer: 73568-41-9