1-[(tert-Butyl)oxycarbonyl]-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: trans-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
OR12533-1G OR12533-250MG
APOSOR12533-1GEA 2730 DKK
APOSOR12533-1G APOSOR12533-250MG
1-[(tert-Butyl)oxycarbonyl]-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
1-[(tert-Butyl)oxycarbonyl]-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₆H₂₁NO₄
Molekylvægt: 291.342 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02089475
CAS-nummer: 221142-28-5