3-Bromo-4-(hydroxymethyl)thiophene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12445-1G OR12445-250MG
APOSOR12445-1GEA 1860 DKK
APOSOR12445-1G APOSOR12445-250MG
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)thiophene 97%
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)thiophene
Formel: C₅H₅BrOS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01859831
CAS-nummer: 70260-05-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III