3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, N-FMOC protected 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12369-1G OR12369-5G
APOSOR12369-1GEA 1310 DKK
APOSOR12369-1G APOSOR12369-5G
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, N-FMOC protected 97%
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, N-FMOC protected
Formel: C₂₂H₁₇NO₅
Smeltepunkt: 234…237 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02682203
CAS-nummer: 176442-21-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III