2-Bromo-1-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)ethan-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Bromoacetyl)-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole, [4-(Bromoacetyl)-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl]benzene, 4-(Bromoacetyl)-5-methyl-3-phenylisoxazole
OR1233-1G OR1233-5G
APOSOR1233-1GEA 436 DKK
APOSOR1233-1G APOSOR1233-5G
2-Bromo-1-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)ethan-1-one
2-Bromo-1-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)ethan-1-one
Formel: C₁₂H₁₀BrNO₂
Smeltepunkt: 46…50 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173902
CAS-nummer: 104777-39-1